4-Imidazol-1-ylmethylphenylamine 98%
|
|
BLDPBD89527-250MGEA
21
EUR
BLDPBD89527-250MG
BLDPBD89527-5G
BLDPBD89527-1G
BLDPBD89527-25G
4-Imidazol-1-ylmethylphenylamine 98%
4-Imidazol-1-ylmethylphenylamine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule:
C₁₀H₁₁N₃ MW: 173,2144 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD06660785 CAS-nummer: 56643-85-7 |