4-(4-Bromophenylsulphonyl)morpholine 98%
|
|
BLDPBD90413-1GEA
31
EUR
BLDPBD90413-1G
BLDPBD90413-25G
BLDPBD90413-5G
BLDPBD90413-0.025G
4-(4-Bromophenylsulphonyl)morpholine 98%
4-(4-Bromophenylsulphonyl)morpholine
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₁₀H₁₂BrNO₃S MW: 306,1800 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00194739 CAS-nummer: 834-67-3 |