4,6-Dichloropicolinic acid 98%
|
|
BLDPBD92790-1GEA
7
EUR
BLDPBD92790-1G
BLDPBD92790-5G
BLDPBD92790-250MG
BLDPBD92790-10G
BLDPBD92790-25G
BLDPBD92790-100G
4,6-Dichloropicolinic acid 98%
4,6-Dichloropicolinic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₆H₃Cl₂NO₂ MW: 192,0000 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD09910267 CAS-nummer: 88912-25-8 |