4-Bromoisoindolin-1-one 97%
|
|
BLDPBD95248-0.025GEA
0
EUR
BLDPBD95248-0.025G
BLDPBD95248-25G
BLDPBD95248-5G
BLDPBD95248-10G
BLDPBD95248-100G
BLDPBD95248-1G
BLDPBD95248-250MG
4-Bromoisoindolin-1-one 97%
4-Bromoisoindolin-1-one
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₈H₆BrNO MW: 212,0400 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD09701286 CAS-nummer: 337536-15-9 |