4-Bromophthalonitrile 96%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD95351-100MGEA
22
EUR
BLDPBD95351-100MG
BLDPBD95351-25G
BLDPBD95351-1G
BLDPBD95351-250MG
BLDPBD95351-5G
4-Bromophthalonitrile 96%
4-Bromophthalonitrile
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₈H₃BrN₂ MW: 207,0300 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00221794 CAS-nummer: 70484-01-4 |