4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine 98%
|
|
BLDPBD9544-25GEA
10
EUR
BLDPBD9544-25G
BLDPBD9544-10G
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine 98%
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₅H₄Cl₂N₂S MW: 195,07 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00006086 CAS-nummer: 6299-25-8 |