3,3-Dimethylbutyric acid 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD9678-10GEA
6
EUR
BLDPBD9678-10G
BLDPBD9678-25G
3,3-Dimethylbutyric acid 98%
3,3-Dimethylbutyric acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₆H₁₂O₂ MW: 116,16 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002715 CAS-nummer: 1070-83-3 |