4-Fluoroisatin 95%
|
|
BLDPBD97329-250MGEA
59
EUR
BLDPBD97329-250MG
BLDPBD97329-1G
BLDPBD97329-100MG
BLDPBD97329-5G
4-Fluoroisatin 95%
4-Fluoroisatin
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₈H₄FNO₂ MW: 165,1200 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD01175824 CAS-nummer: 346-34-9 |