4-Methoxyazobenzene 98%
BLDPBD98478-1GEA 40 EUR
BLDPBD98478-1G
4-Methoxyazobenzene 98%
4-Methoxyazobenzene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₁₃H₁₂N₂O
MW: 212,2472 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00039804
CAS-nummer: 2396-60-3