4-Methylbenzimidazole 98%
|
|
BLDPBD98694-1GEA
117
EUR
BLDPBD98694-1G
BLDPBD98694-100MG
BLDPBD98694-250MG
BLDPBD98694-5G
4-Methylbenzimidazole 98%
4-Methylbenzimidazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₈H₈N₂ MW: 132,1600 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD09842603 CAS-nummer: 4887-83-6 |