4-Phenyl-1-butyne 98%
|
|
BLDPBD99918-25GEA
521
EUR
BLDPBD99918-25G
BLDPBD99918-1G
BLDPBD99918-250MG
BLDPBD99918-5G
4-Phenyl-1-butyne 98%
4-Phenyl-1-butyne
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₁₀H₁₀ MW: 130,19 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00041667 CAS-nummer: 16520-62-0 |