p-Terphenyl 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD99965-25GEA
10
EUR
BLDPBD99965-25G
p-Terphenyl 98%
p-Terphenyl
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₁₈H₁₄ MW: 230,31 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003061 CAS-nummer: 92-94-4 |