trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Titriplex® IV
B22928.14EA
61.9
EUR
B22928.14
B22928.22
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate 98%
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Formule:
C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O MW: 364,35 g/mol Smeltpunt: ∼ 220 °C (ontbinding) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00066429 CAS-nummer: 125572-95-4 EINECS: 236-308-9 |