2-Fluoro-4-nitroanisole 95%

Waarschuwing

H31736.14EA 270 EUR
H31736.14
2-Fluoro-4-nitroanisole 95%
2-Fluoro-4-nitroanisole
Formule: C₇H₆FNO₃
MW: 171,13 g/mol
Smeltpunt: 102…106 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00061095
CAS-nummer: 455-93-6

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR