(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
H32763.06EA 42.6 EUR
H32763.06 H32763.14
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid ≥98%
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
MW: 205,04 g/mol
Smeltpunt: 132…136 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01861393
CAS-nummer: 10236-60-9