4-(Dimethylamino)pyridine 99%, prilled
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
H51715.22EA
177
EUR
H51715.22
H51715.06
H51715.14
4-(Dimethylamino)pyridine 99%, prilled
4-(Dimethylamino)pyridine
Formule:
C₇H₁₀N₂ MW: 122,17 g/mol Kookpunt: 162 °C (50 mmHg) Smeltpunt: 110…113 °C Vlampunt: 124 °C (255 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00006418 CAS-nummer: 1122-58-3 EINECS: 214-353-5 UN: 2928 ADR: 6.1,I |