2,3-Dimethyl-1,3-butadiene ≥98% stabilised
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
Stabilisatie:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 100 ppm
L04207.18EA
163
EUR
L04207.18
L04207.09
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene ≥98% stabilised
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
Formule:
C₆H₁₀ MW: 82,15 g/mol Kookpunt: 68…69 °C Smeltpunt: –76 °C Dichtheid: 0,726 Vlampunt: –1 °C (30 °F) |
MDL-nummer:
MFCD00008595 CAS-nummer: 513-81-5 EINECS: 208-172-0 UN: 3295 ADR: 3,II Merck Index: 13,03265 |