Lactic acid 80-85%
Gevaar
L14259.30EA 32.7 EUR
L14259.30 L14259.0E L14259.0B
Lactic acid 80-85%
Lactic acid
Formule: H₃CCH(OH)COOH
MW: 90,08 g/mol
Kookpunt: 122 °C (15 mmHg)
Dichtheid: 1,209
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004520
CAS-nummer: 50-21-5
EINECS: 200-018-0