D(-)-allo-Isoleucine
BACE4015231.1000EA
0
EUR
BACE4015231.1000
BACE4015231.0250
BACE4015231.5000
D(-)-allo-Isoleucine
D(-)-allo-Isoleucine
Formule:
C₆H₁₃NO₂ MW: 131,17 g/mol |
MDL-nummer:
MFCD00066445 CAS-nummer: 1509-35-9 EINECS: 216-143-9 |