Germanium(IV) oxide
Leverancier: VWR Chemicals
Waarschuwing
24362.104EA 0 EUR
24362.104
Germanium(IV) oxide
Germanium(IV) oxide
Formule: GeO₂
MW: 104,61 g/mol
Smeltpunt: 1110 °C
Dichtheid: 3,64 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011030
CAS-nummer: 1310-53-8
EINECS: 215-180-8
Merck Index: 12,04417