Polyethylene glycol 4,000

Leverancier: U.S. Pharmacopeia

Synoniemen: PEG 4000

USPH1546569EA 397 EUR
USPH1546569
Polyethylene glycol 4,000
Polyethylene glycol 4,000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 4000 g/mol
Kookpunt: ∼250 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 53…58 °C
Dichtheid: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 250 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01779612
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR