Draagbare labelprinter BMP™21-LAB
Leverancier: Brady
116-0419EA 135 EUR
116-0419 116-0418
Draagbare labelprinter BMP™21-LAB
printers Label Printers
De BMP™21-LAB draagbare thermische printer is een alles-in-één etiketprinter voor research, academische en klinische laboratoria. Met etiketmateriaal dat speciaal is ontworpen voor zware omgevingen, kan de BMP21-LAB-printer snel (10 mm/s) en eenvoudig leesbare etiketten maken voor vlakke, gebogen of zeer onregelmatige oppervlakken die jarenlang blijven zitten, zelfs bij blootstelling aan extreme temperaturen en chemicaliën.
  • LCD-scherm met 3 regels zorgt voor een duidelijk beeld
  • Etiketmaterialen beschikbaar voor toepassingen zoals cryobuisjes en objectglaasjes
  • Griekse symbolen die veel worden gebruikt in laboratoria, intuïtieve menustructuur voor symbolen
  • Viallabelfunctie snijdt de tape automatisch op basis van de grootte van de vial
  • Automatische rangschikking en tijd- en datumstempel
  • Lithium-ionbatterij met lange levensduur (meegeleverd in startkits)
Bestelinformatie: ga voor details over het volledige aanbod van doorlopende etiketten voor de printer naar onze website of neem contact op met het plaatselijke Avantor-verkoopkantoor.
Leveringsinformatie: BMP™21-LAB-startkits BMP™21-LAB-printer, AC-adapter, lithium-ionbatterij, draagriem, snelstartgids en polypropyleen labelcartridge (type M21-750-7425). Blisterverpakking wordt geleverd met BMP™21-LAB-printer, draagriem, snelstartgids en polypropyleen labelcartridge (type M21-750-7425).