Barium hydroxide 0.05 M Ba(OH)2 (0.1N) volumetrische oplossing, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
35050-1LEA
79
EUR
35050-1L
Barium hydroxide 0.05 M Ba(OH)2 (0.1N) volumetrische oplossing, Fluka™
Barium hydroxide
Formule:
H₂BaO₂ MW: 171,34 g/mol Kookpunt: 100 °C (1,013 hPa) Dichtheid: 1,010 g/cm3 (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003443 CAS-nummer: 17194-00-2 EINECS: 231-791-2 |
Specificaties testresultaten
Factor | 0.999 - 1.001 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |