Bromocresol green 0,02% in aqueous solution
720-1129EA 33.7 EUR
720-1129
Bromocresol green 0,02% in aqueous solution
Bromocresol green
Formule: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
MW: 698,02 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005874
CAS-nummer: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/36/2301336.jpg