Bromothymol blue 0,02% in aqueous solution
720-1101EA 29.7 EUR
720-1101
Bromothymol blue 0,02% in aqueous solution
Bromothymol blue
Formule: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MW: 624,39 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005872
CAS-nummer: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
IVDLogo