Bromothymol blue
Leverancier: Hach
HACH25532EA 22.3 EUR
HACH25532
Bromothymol blue
Bromothymol blue
Formule: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MW: 624,39 g/mol
Smeltpunt: 204…202 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005872
CAS-nummer: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430