Lanthanum(III) nitrate
Leverancier: Serva
Gevaar
SERA27507.01EA 0 EUR
SERA27507.01 SERA27507.04
Lanthanum(III) nitrate
Lanthanum(III) nitrate
Formule: LaN₃O₉
MW: 324,92 g/mol
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00011067
CAS-nummer: 10099-59-9
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1,II