Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Ninhydrin solution Reag. Ph. Eur. 1058303
Leverancier: VWR Chemicals
Gevaar
87713.180EA 82.4 EUR InStock
87713.180
Ninhydrin solution Reag. Ph. Eur. 1058303
Ninhydrin
Ninhydrin 0.2% in 1-butanol : acetic acid (95:5 v:v)
Bestelinformatie: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formule: C₉H₆O₄
MW: 178,14 g/mol
Kookpunt: 351 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 250 to 258 °C
Dichtheid: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003791
CAS-nummer: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,06582
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/01/2297001.jpg
Order Now
Bestelling
Gerelateerde informatie
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal