BioMax® MR is een film met enkele emulsie, die maximale resolutie en gevoeligheid biedt voor de detectie van met ³⁵S, ³²P en ¹⁴C gelabelde monsters. De combinatie van een heldere drager met een eenzijdig gecoate emulsie geeft maximale resolutie en minimale achtergrond bij de detectie van alle labels, zodat het aflezen van sequentiegels gemakkelijker en nauwkeuriger wordt. BioMax MR film biedt ook maximale resolutie voor de directe detectie van met ³²P gelabelde monsters en geeft scherpere, duidelijkere bandjes, die in uitzonderlijk detail kunnen worden bekeken. BioMax MR film is ook geschikt voor de detectie van de meeste met chemiluminescentie gelabelde monsters. Hoewel ze niet zo gevoelig zijn als BioMax MS films, bieden BioMax MR films maximale resolutie en zijn dit de aanbevolen films voor chemiluminescentie op Western blots, waarbij de ontwikkeling van de film relatief kort duurt.
- Maximale resolutie en een heldere achtergrond, voor het gemakkelijk en nauwkeurig kunnen lezen van sequentiegels
- Aanbevolen voor met ³⁵S, ³²P en ¹⁴C gelabelde monsters
- T-Grain emulsietechnologie verhoogt de gevoeligheid ten opzichte van andere films met een factor 2 tot 4 en geeft zo betere detectie van bandjes met een lage intensiteit
- Geschikt voor zowel handmatige als geautomatiseerde verwerking
Verpakking: Films zonder tussenvellen, 50 per doos