VWR®, Bekers, laag model
Leverancier: VWR
VWR®
213-0469EA 112 EUR
213-0469 213-1130 213-1120 213-1131 213-1125 213-1126 213-1127 213-1128 213-1132 213-1121 213-1122 213-1123 213-1124
VWR®, Bekers, laag model
Bekers
Borosilicaatglas 3.3, met tuit.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Weerstand tegen hoge temperaturen
  • Autoclaveerbaar
  • Volumeverdeling en labelgebied
Het goedkope alternatief voor een groot aantal laboratoriumtoepassingen.
Certificaten: DIN 12331, ISO 3819