VWR®, Rek voor objectglaasjesdozen
Leverancier: VWR
VWR®
631-0742EA 525 EUR
631-0742
VWR®, Rek voor objectglaasjesdozen
Objectglaasjesdozen
Dankzij deze opslagrekken is het organiseren van monsters eenvoudig.
  • Helder acryl zodat de labels op de dozen gezien kunnen worden
  • De dozen kunnen in rijen of kolommen worden geplaatst
  • Gesorteerd op kleur, als eenvoudig coderingssysteem
Rubberen antislipvoetjes voorkomen dat het rek op het werkblad schuift, met voorgeboorde openingen voor montage onder het werkblad of aan de muur.