VWR®, Borstel voor jerrycans
Leverancier: VWR
VWR®
149-0105EA 25.7 EUR
149-0105
VWR®, Borstel voor jerrycans
Borstels
Zwarte nylon borstels met houten handvat. Ideaal voor het reinigen van ballonflessen en tank.
  • Zwenkbare borstelsectie voor eenvoudige reiniging van bodems en hoeken
  • Voor het reinigen van de bovenste binnenschouder van ballonflessen en mandflessen
  • Houten handvat met ophanglus