VWR®, Reinigingsborstels voor kolven en flessen
Leverancier: VWR
VWR®
149-0106EA 41.5 EUR
149-0106
VWR®, Reinigingsborstels voor kolven en flessen
Borstels
Ideaal voor het reinigen van kolven en flessen. Natuurlijke witte haren met plastic handvat.
  • Dankzij de flexibele, draaibare kunststof handgreep kunnen alle gebogen oppervlakken van kolven en flessen grondig worden gereinigd
  • Autoclaveerbaar
  • Extra brede handgreep voor een veilige, comfortabele grip