Buretklemmen
Leverancier: VWR
241-0043EA 40.5 EUR
241-0043
Buretklemmen
Klemmen Klemmen voor algemeen gebruik
Vinyl, zwart. Eenvoudig model.
  • Voor twee buretten met diameter van maximaal 12 mm
  • Eenvoudig in hoogte verstelbaar
  • Kan met kartelschroeven aan statiefstaven worden bevestigd
Eenvoudig model.
  • Voor twee buretten met diameter van maximaal 12 mm
  • Eenvoudig in hoogte verstelbaar
  • Kan met kartelschroeven aan statiefstaven worden bevestigd