Slangconnectoren, L-vorm
Leverancier: Kartell
229-0740EA 12.7 EUR
229-0740 229-0739 229-0738 229-0737 229-0736 229-0735 229-0741
Slangconnectoren, L-vorm
Fittingen en connectoren
PP, translucent.
Certificaten: Zij voldoen aan de Food and Drug regelgeving. 90/128 CEE, 92/39 CEE en FDA 21 CFR 177.1520.