Halfhard schuim.
- Faseveranderingen bij 0 °C
- Keert terug naar schuimtoestand na ontdooien
- Behouden hun vorm tijdens alle stadia van gebruik
- Eenmalig gebruik
Optimaal voor beperkte ruimte. Verliezen nooit hun vorm bij bevriezen, ontdooien of tijdens gebruik. Verkrijgbaar in verschillende maten en geschikt voor gebruik tijdens opslag en transport. Elke koelzak is luchtdicht afgesloten voor een consistent gewicht en constante vorm.
- Faseovergang bij 0 °C
- Gaat na ontdooien terug naar de schuimfase
- Behoudt de vorm tijdens alle gebruiksfasen; geschikt voor hergebruik
Voor beperkte ruimte verliezen ze nooit hun vorm bij bevriezing, gebruik of ontdooien. Verkrijgbaar in verschillende maten en geschikt voor gebruik tijdens opslag en transport. Elk koelpakket is vacuümverzegeld voor een consistent gewicht en vorm.