Exsiccatorplaten
Leverancier: Haldenwanger
467-1930EA 236 EUR
467-1930 467-1910 467-1920 467-1925 467-1915
Exsiccatorplaten
Exsiccatoren Exsiccatorplaten
Porseleinen exsiccatorplaten. Centrale opening 20 mm Ø, filteropeningen ca. 5 mm Ø. Geschikt voor exsiccatoren met overeenkomstige diameter.
Certificaten: Conform DIN 12911