IVF-cultuurschalen, Falcon®
Leverancier: Corning
Falcon®
734-2406EA 94.2 EUR
734-2406 734-0398 734-0068
IVF-cultuurschalen, Falcon®
Cultuurschalen Celcultuurschalen
PS, steriel, met deksel. Vooraf geteste en gecertificeerde kunststof artikelen voor in-vitrofertilisatie (IVF), ontworpen voor consistentie en gebruiksgemak. Deze schalen hebben volledig vlakke, optisch zuivere oppervlakken voor optimale manipulatie en observatie van ova en embryo's. De deksels zijn ontworpen voor aseptische manipulatie en consistente ventilatie om bevochtiging te handhaven.
  • Niet-embryotoxisch, pyrogeenvrij en niet-cytotoxisch
  • Weefselkweek behandeld voor een consistent hydrofiel oppervlak
  • Gesteriliseerd met behulp van gammastraling
  • Verpakt in medische peel-verpakking
  • Zakken met meerdere eenheden en hersluitbare lipjes
They have flat, optically clear surfaces for optimum manipulation and observation. Lids are designed for aseptic manipulation and consistent venting to maintain humidification. Sterilized by gamma irradiation. Nonembryotoxic (the lids of the Falcon IVF Products are not certified nonembryotoxic), nonpyrogenic, and noncytotoxic.
Bestelinformatie: Dishes are supplied with lids and packaged in resealable bags.