Weegschuitjes voor eenmalig gebruik
Leverancier: Lüdi
611-9000EA 26.4 EUR
611-9000
Weegschuitjes voor eenmalig gebruik
Schuitjes Weegschuitjes
Aluminium.
  • Diameter 100 mm
  • Randhoogte 7 mm
Voor vochtbepaling
  • Diameter 100 mm
  • Randhoogte 7 mm
Voor vochtbepaling.