Luchtbewakingscassettes
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4338 4339 4376 4339-N
515-0007EA 369 EUR
515-0007 PALL4339 516-7620 515-0008
Luchtbewakingscassettes
Filters Cassettefilters
Membraan: 0,8 µm GN-4 Metricel® (gemengde cellulose-esters) met een cellulose steunblok.
  • Leakproof and tamperproof
Filter size: 25 mm
- Housing: carbon filled PP
- Used to monitor respirable constituents such as silica, metal and dusts
- Overall Ø×L: 28×79 mm
Voor filters van Ø 37 mm
- Behuizing: SAN (styreenacrylonitril)
- Gebruikt om inhaleerbare bestanddelen zoals hinderlijk stof, silica, aerosols en zwevende deeltjes te controleren
- Totale Ø×L: tweedelig: 42×28 mm; driedelig: 42×38 mm