Filterhouder, SolVac®
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
SolVac®
514-4001EA 480 EUR
514-4001
Filterhouder, SolVac®
Filterhouders
Vereenvoudigt het opruimen en ontgassen van oplosmiddelen in de mobiele fase en andere oplossingen. Het veelzijdige ontwerp past op de meeste HPLC-flessen, -kolven en -containers en elimineert de extra stappen van het wassen van kolven en het overbrengen van het oplosmiddel van de mobiele fase van de kolf naar het reservoir.
  • Zuigt rechtstreeks uit de fles met HPLC-oplosmiddel. Morsen minder snel agressieve oplosmiddelen dan glazen trechters of wegwerpbekers
  • Gepatenteerde magnetische afdichting is betrouwbaar en lekvrij. Elimineert de mogelijkheid van verschuiven of scheuren van het membraan, wat kan optreden bij aluminium klemmen of houders met schroefdraad
Herbruikbare, chemisch bestendige PP-constructie is bestand tegen gewone HPLC mobiele fase-oplosmiddelen zoals methanol, acetonitril en tetrahydrofuran.
Toepassingen: Verwijder verontreinigende deeltjes uit mobiele fase of andere oplossingen, ontgas oplosmiddelen en oplossingen voor mobiele fase, elimineer giet-en-wacht-filtratie, verwijder microbiële groei elke 24 uur uit mobiele fasen met waterige buffer.
Leveringsinformatie: wordt geleverd met toevoerleiding van 610 mm, duimklem, dompelaar, aansluitstuk voor vacuümbron, twee membraanafdichtingen en twee afdichtingen.