Ontluchtingsfilters, HEPA-VENT™ en HEPA-CAP™, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
6702-3600 6702-7500 2609T 6702-9500 2709T
516-1104EA 92.2 EUR
516-1104 516-1105 517-0008 517-0012 517-0011
Ontluchtingsfilters, HEPA-VENT™ en HEPA-CAP™, Whatman™
Filters Ontluchtingsfilters
Inline filter, met name geschikt voor steriele ventilatie van gistingstanks, broedstoven en reactievaten om te voorkomen dat zwevende deeltjes de tank of het vat binnendringen of verlaten. Microglasvezelfilter, PP-behuizing.
In line devices, particularly suitable for the sterile venting of fermentors, incubators or reaction vessels to prevent airborne particles from entering or exiting the vessel.
  • Houdt 99,97% van de zwevende deeltjes >0,3 µm vast, ideaal voor luchtreiniging
  • Doorstroming in beide richtingen mogelijk
  • Het ontwerp van de dieptefilter resulteert in een hogere beladingscapaciteit
Het microglasvezelmateriaal van de filter is licht hydrofoob, biedt een goede weerstand tegen bacteriële groei en is aan beide zijden gelamineerd om vrijkomen van vezels te voorkomen.
In-line filter capsules are particularly suitable for sterile venting of fermenters or reaction vessels to prevent airborne particles from entering or exiting the vessel. They are also well suited for tissue culture, in-line filtration, and prefiltration for suction or to serve gas in-line filters.
The Whatman HEPA-CAP Vent Filter glass fiber filter media is strengthened by dual lamination with a tough polyester monofilament. The filters are pleated to maximize surface area for high particle retention and high flow rate. The filters are available in a range of different sizes, formats and end fittings.