HEPA-capsules
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
12144
514-4092EA 174 EUR
514-4092
HEPA-capsules
Filters Ontluchtingsfilters
Ontworpen voor het leveren van bacterievrije lucht (HEPA High Efficiency Particulate Free Air) voor steriele toepassingen. Poreus membraan voor een hoge luchtdebiet bij laag drukverschil en verlengde levensduur van het filter.
  • Can be used for non sterilising liquid prefiltration
Versapor® membraan, PP-behuizing.
Zorgt voor deeltjesvrije lucht met 99,97% retentie van 0,3 µm DOP-aerosol (ASTM D 2986-71).