Ontluchtingsfilter, Vacushield™
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4402
514-4115EA 88.4 EUR
514-4115
Ontluchtingsfilter, Vacushield™
Filters Ontluchtingsfilters
Beschermt kleppen en pomponderdelen tegen schade die kan worden veroorzaakt door vloeistoffen. Beschermt laboratoriumpersoneel tegen potentieel biologisch gevaarlijke stoffen en tegen verontreinigingen in de lucht en in aerosols.
Hydrofoob PTFE-membraan, PP-behuizing
Aerosolretentie 99,97 % van 0,3 µm DOP-partikels bij 32 L/min/100 cm²