Ontluchtingsfilters, Midisart® 2000
Leverancier: Sartorius
17805-TCN
517-0014EA 0 EUR
517-0014
Ontluchtingsfilters, Midisart® 2000
Filters Ontluchtingsfilters
Ontluchtingsfilters voor het steriel ontluchten van kleine fermentoren en cultuurvaten.
Hydrofoob, met PP versterkt PTFE-membraan, PP-behuizing