Ontluchtingsfilters, Acro® 50
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4251 4256 4258 4400 4401 4250 4003 4672
514-4109EA 401 EUR
514-4109 514-4110 514-4111 516-7627 516-7628 516-7600 515-0125 PALL4672
Ontluchtingsfilters, Acro® 50
Filters Ontluchtingsfilters
Herbruikbare filters met superieure werking voor kritische toepassingen, ideaal voor gebruik met bioreactoren en fermentoren en voor filtratie van agressieve solventen.
Membraan: hydrofoob met PP versterkt PTFE; behuizing: PP, autoclaveerbaar