PS, coated with porcine gelatin, sterile, non-pyrogenic.
- Gelatinesubstraat verbetert de hechting van een verscheidenheid aan normale en getransfecteerde celtypes
- Voorbehandeling met gelatine elimineert tijdrovende preparatie en bespaart tijd en geld
- Consistentie tussen verschillende loten zorgt voor reproduceerbare resultaten
Corning® BioCoat™ gelatine voorziet in een hechting- en groeibevorderend substraat voor het kweken van een verscheidenheid aan celtypes. Gelatine wordt veel gebruikt bij het kweken van normale en getransfecteerde celtypes, met inbegrip van vasculaire endotheliale cellen, spiercellen, embryonale stamcellen (ES) en F9 teratocarcinoomcellen. Gelatine is een heterogeen mengsel van wateroplosbare eiwitten die zijn verkregen door de hydrolyse van collageen. Toepassingen zijn onder andere de bevordering van celhechting en de spreiding van vasculaire endotheliale cellen (bijvoorbeeld BME-, BAEC-, ES-cellen), C2C12-myoblasten en MM14-myoblasten, het kweken van normale en getransfecteerde F9 teratocarcinoomcellen voor studies naar genexpressie, en het kweken van HUVEC voor E-Selectin-expressie en VEGF-inductie.