Ruimzichtbril, Elite
Leverancier: Bollé Safety
111-0302EA 11.85 EUR
111-0302
Ruimzichtbril, Elite
Ruimzichtbrillen
Comfortabele bril die kan worden gedragen met een voorgeschreven bril.
  • Extra breed panoramisch zicht
  • Indirecte ventilatie
  • Draaibare, verstelbare hoofdband
Gewicht: 121 g
Certificaten: EN 166, EN 170