VWR® SuperFrost®, microscoopglaasjes
Leverancier: VWR
VWR® SuperFrost®
631-0116EA 6 EUR
631-0116 631-0114 631-0113 631-0117
VWR® SuperFrost®, microscoopglaasjes
Object- en dekglaasjes Objectglaasjes
Deze glaasjes, gewassen en gepolijst, bieden resultaten van hoge kwaliteit.
  • Cellofaan verpakt
  • Voor een hoog veiligheidsniveau
  • Dubbel-matte objectglaasjes met reliëfoppervlak: Gemakkelijker schrijven en lezen
Certificaten: ISO 8037/I