VWR®, Cleanroom-mopkoppen
Leverancier: VWR
VWR®
129-0074EA 534 EUR
129-0074
VWR®, Cleanroom-mopkoppen
Moppen
Gemaakt van polyester met PVA-hoes of NovaLite™. De dweilkop neemt snel de reinigingsmiddelen op en kan gebruikt worden voor grote oppervlakken, zoals vloeren, muren en plafonds. PVA is perfect voor de halfgeleider- en micro-elektronica-industrie. Dit pluisarme, sneldrogende materiaal zorgt voor schone, droge en residuvrije oppervlakken. NovaLite™ heeft dezelfde eigenschappen als PVA, maar kan ook met desinfectiemiddelen worden gebruikt en in de autoclaaf worden geplaatst. Met een schuine kop voor eenvoudig aanbrengen.
  • Kan gebruikt worden zonder emmer of wringer
  • Sneldrogend, voor vochtgevoelige gebieden
  • Verkrijgbaar in verschillende breedtes, steriel of niet-steriel
  • Wasbaar, wat betekent dat het opnieuw kan worden gebruikt
Geschikt voor cleanrooms van klasse 10, ISO 4, M2.5 en lager.
Bestelinformatie: De complete mop bestaat uit de mopkop, een bijpassende roestvrijstalen adapter en de mopsteel. Selecteer de benodigde componenten en bestel apart.